5-Bromo-3-(bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR9723-1G
APOSOR9723-1GEA 187 EUR InStock
APOSOR9723-1G
5-Bromo-3-(bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-Bromo-3-(bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Formel: C₁₀H₆Br₂OS
Melting Pt: 156…157 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06797474
CAS-Nummer: 850375-12-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge