4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR9782-250MG
APOSOR9782-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR9782-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine 97%
4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
MDL Number: MFCD08271915
CAS-Nummer: 556109-99-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge