Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phthalazin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR9815-100G OR9815-25G OR9815-5G
APOSOR9815-100GEA 299 EUR InStock
APOSOR9815-100G APOSOR9815-25G APOSOR9815-5G
Phthalazin 98%
Phthalazine


Formel: C₈H₆N₂
Siedepunkt: 315…317 °C/760mmHg
Melting Pt: 89…92 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006908
CAS-Nummer: 253-52-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge