Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9928-1G
APOSOR9928-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9928-1G
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat 98%
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Melting Pt: 165…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00030352
CAS-Nummer: 2199-59-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge