6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9941-1G OR9941-5G OR9941-500MG
APOSOR9941-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR9941-1G APOSOR9941-5G APOSOR9941-500MG
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179395
CAS-Nummer: 54197-64-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge