3-Nitro-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR9950-25G
APOSOR9950-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9950-25G
3-Nitro-o-toluidin
3-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 305 °C
Melting Pt: 88…92 °C
Dichte: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007731
CAS-Nummer: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge