N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0054-1G
APOSPC0054-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0054-1G
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MDL Number: MFCD00798375
CAS-Nummer: 20200-22-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge