α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC0080-10G PC0080-5G
APOSPC0080-10GEA 29 EUR InStock
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G
α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Siedepunkt: 44…45 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631437
CAS-Nummer: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge