2-Chloro-6-fluoro-3-methylcinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0117-1G
APOSPC0117-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC0117-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylcinnamic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₈ClFO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631396
CAS-Nummer: 261762-89-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge