1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium tetrafluoroborate 98.5+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0125-5G
APOSPC0125-5GEA 58 EUR InStock
APOSPC0125-5G
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium tetrafluoroborate 98.5+%
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium tetrafluoroborate
Formel: C₉H₁₆BClF₄N₂
Melting Pt: 104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191334
CAS-Nummer: 115007-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge