(3-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0133-1G PC0133-5G
APOSPC0133-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0133-1G APOSPC0133-5G
(3-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
(3-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188.59 g/mol
Melting Pt: 128…129 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631554
CAS-Nummer: 261762-96-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge