3-Brom-5-chlorbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC01480-1G
APOSPC01480-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC01480-1G
3-Brom-5-chlorbenzotrifluorid 97%
3-Brom-5-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260894
CAS-Nummer: 928783-85-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge