2-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC01530-250MG
APOSPC01530-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC01530-250MG
2-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
2-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Formel: C₆H₄FNO₄S
MW: 205.164 g/mol
Melting Pt: 58…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007413
CAS-Nummer: 433-98-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge