5-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC01663-1G
APOSPC01663-1GEA 473 EUR InStock
APOSPC01663-1G
5-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
5-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11052827
CAS-Nummer: 2107-39-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge