3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0201-1G
APOSPC0201-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC0201-1G
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₉F₂NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00797579
CAS-Nummer: 205526-24-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge