5-Phenyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0230-250MG
APOSPC0230-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0230-250MG
5-Phenyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-Phenyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Formel: C₁₂H₇F₃O₃
MW: 256.177 g/mol
Melting Pt: 164…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01313502
CAS-Nummer: 23584-85-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge