2,3-Difluor-4-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0241-1G
APOSPC0241-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC0241-1G
2,3-Difluor-4-methylbenzamid 98%
2,3-Difluor-4-methylbenzamid
Formel: C₈H₇F₂NO
MW: 171.15 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631633
CAS-Nummer: 261763-35-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge