(2,3-Difluor-4-methylphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0261-250MG
APOSPC0261-250MGEA 111 EUR InStock
APOSPC0261-250MG
(2,3-Difluor-4-methylphenyl)essigsäure
(2,3-Difluor-4-methylphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₂
Melting Pt: 124…126 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631649
CAS-Nummer: 261763-47-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge