5-(Piperidin-4-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0299-250MG
APOSPC0299-250MGEA 180 EUR InStock
APOSPC0299-250MG
5-(Piperidin-4-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole 95%
5-(Piperidin-4-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₄H₁₄F₃N₃O
Melting Pt: 69…71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424498
CAS-Nummer: 808764-45-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge