5,7-Difluoroxindol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0300-250MG
APOSPC0300-250MGEA 59.6 EUR InStock
APOSPC0300-250MG
5,7-Difluoroxindol
5,7-Difluoroxindol
Formel: C₈H₅F₂NO
MDL Number: MFCD01075219
CAS-Nummer: 247564-59-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge