2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0322-1G PC0322-5G
APOSPC0322-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0322-1G APOSPC0322-5G
2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00171532
CAS-Nummer: 151504-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge