2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0380-5G PC0380-1G
APOSPC0380-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC0380-5G APOSPC0380-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631563
CAS-Nummer: 151868-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge