trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0439-100MG
APOSPC0439-100MGEA 192 EUR InStock
APOSPC0439-100MG
trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Formel: C₈H₁₀F₅I
Siedepunkt: 60 °C/6mmHg
Dichte: 1,766 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861998
CAS-Nummer: 38787-67-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge