2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0474-500MG
APOSPC0474-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0474-500MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631604
CAS-Nummer: 261952-13-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge