Heptafluoroisopropyl acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0572-1G
APOSPC0572-1GEA 84.6 EUR InStock
APOSPC0572-1G
Heptafluoroisopropyl acrylate
Heptafluoroisopropyl acrylate
Formel: C₆H₃F₇O₂
Siedepunkt: 86…87 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274356
CAS-Nummer: 13057-08-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge