(3S)-4,4,4-Trifluorobutane-1,3-diol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0617-250MG
APOSPC0617-250MGEA 967 EUR InStock
APOSPC0617-250MG
(3S)-4,4,4-Trifluorobutane-1,3-diol 97%
(3S)-4,4,4-Trifluorobutane-1,3-diol
Formel: C₄H₇F₃O₂
Siedepunkt: 75…76 °C (5 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093015
CAS-Nummer: 135154-88-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge