2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0704-25G
APOSPC0704-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC0704-25G
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Formel: C₆H₇FN₂O₂
Melting Pt: 180…184 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265436
CAS-Nummer: 56177-80-1
EINECS: 260-029-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge