(E)-3-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0880-1G
APOSPC0880-1GEA 226 EUR InStock
APOSPC0880-1G
(E)-3-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid 95%
(E)-3-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid
Formel: C₁₀H₆F₂O₄
Melting Pt: 176…179 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203111
CAS-Nummer: 387350-55-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge