3-Fluorphenylacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0900-100G
APOSPC0900-100GEA 135 EUR InStock
APOSPC0900-100G
3-Fluorphenylacetat 98%
3-Fluorphenylacetat
Formel: C₈H₇FO₂
Siedepunkt: 77…78 °C/13mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142578
CAS-Nummer: 701-83-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge