2'-Chlor-6'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0902-250MG PC0902-25G PC0902-5G
APOSPC0902-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0902-250MG APOSPC0902-25G APOSPC0902-5G
2'-Chlor-6'-fluoracetophenon 97%
2'-Chlor-6'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631390
CAS-Nummer: 87327-69-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge