Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Fluorphenylacetat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC0910-100G PC0910-25G PC0910-5G
APOSPC0910-100GEA 132 EUR InStock
APOSPC0910-100G APOSPC0910-25G APOSPC0910-5G
4-Fluorphenylacetat 98%
4-Fluorphenylacetat


Formel: C₈H₇FO₂
Siedepunkt: 197…199 °C
Dichte: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041361
CAS-Nummer: 405-51-6
EINECS: 609-847-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge