4-Amino-2-chlor-5-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0912-5G
APOSPC0912-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC0912-5G
4-Amino-2-chlor-5-nitrobenzotrifluorid 97%
4-Amino-2-chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240.5700 g/mol
Melting Pt: 113…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01312277
CAS-Nummer: 35375-74-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge