3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0941-1G
APOSPC0941-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC0941-1G
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO₃
Melting Pt: 114…118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683560
CAS-Nummer: 79418-78-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge