1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0942-25G
APOSPC0942-25GEA 68.6 EUR InStock
APOSPC0942-25G
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff 97%
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel: C₈H₇F₃N₂S
Melting Pt: 105…107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041171
CAS-Nummer: 1736-70-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge