6-Fluorchromon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0953-5G
APOSPC0953-5GEA 180 EUR InStock
APOSPC0953-5G
6-Fluorchromon
6-Fluorchromon
Formel: C₉H₅FO₂
Melting Pt: 166…169 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094002
CAS-Nummer: 105300-38-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge