7-Fluorobenzo[d]imidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid hydrate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0963-250MG
APOSPC0963-250MGEA 75.4 EUR InStock
APOSPC0963-250MG
7-Fluorobenzo[d]imidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid hydrate 95+%
7-Fluorobenzo[d]imidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid hydrate
Formel: C₁₀H₇FN₂O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445326
CAS-Nummer: 849924-90-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge