1,1-Dichloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC0965-5G
APOSPC0965-5GEA 213 EUR InStock
APOSPC0965-5G
1,1-Dichloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
1,1-Dichloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
Formel: C₃Cl₂F₄
MW: 182.932 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763641
CAS-Nummer: 2804-55-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge