4-Brom-3,5-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0968-5G
APOSPC0968-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0968-5G
4-Brom-3,5-difluoranilin 97%
4-Brom-3,5-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Melting Pt: 99…101 °C
Flash-Pt: 89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236593
CAS-Nummer: 203302-95-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge