1H-Heptafluoro(3-methylbut-1-yne)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10066-5G
APOSPC10066-5GEA 743 EUR InStock
APOSPC10066-5G
1H-Heptafluoro(3-methylbut-1-yne)
1H-Heptafluoro(3-methylbut-1-yne)
Formel: C₅HF₇
Siedepunkt: 23 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00155982
CAS-Nummer: 24690-53-7
UN: 3163
ADR: 2.2,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge