2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10105-5G
APOSPC10105-5GEA 58 EUR InStock
APOSPC10105-5G
2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Melting Pt: 110…116 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788402
CAS-Nummer: 848779-87-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge