2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10116-1G PC10116-25G PC10116-5G
APOSPC10116-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10116-1G APOSPC10116-25G APOSPC10116-5G
2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure 98%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Melting Pt: 145…147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425705
CAS-Nummer: 116465-48-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge