α,α,α-Trifluor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC1020-1KG PC1020-500G
APOSPC1020-1KGEA 94.4 EUR InStock
APOSPC1020-1KG APOSPC1020-500G
α,α,α-Trifluor-o-toluidin 97%
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Useful intermediate for synthesis of quinoline derivatives and other heterocycles. J. Org. Chem., 1994, 59, 5886
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 65…67 °C/15mmHg
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 1,282 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge