1-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10216-1G
APOSPC10216-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC10216-1G
1-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formel: C₁₅H₁₂ClFO₂
MW: 278.71 g/mol
Melting Pt: 60…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001254
CAS-Nummer: 400878-26-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge