4-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC10239-1G
APOSPC10239-1GEA 873 EUR InStock
APOSPC10239-1G
4-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Formel: C₁₆H₁₂ClFO₂
Melting Pt: 68…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091020
CAS-Nummer: 451485-73-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge