3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC10262-1G
APOSPC10262-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC10262-1G
3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formel: C10H10F3NO2
Melting Pt: 210…212 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02653329
CAS-Nummer: 143438-91-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge