1-Brom-2,4-difluor-5-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10283-5G
APOSPC10283-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10283-5G
1-Brom-2,4-difluor-5-nitrobenzol 98%
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.99 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/0.4mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129166
CAS-Nummer: 345-24-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge