2,2,2-Trifluor-N-phenylacetamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10285-500MG
APOSPC10285-500MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC10285-500MG
2,2,2-Trifluor-N-phenylacetamid 97%
2,2,2-Trifluor-N-phenylacetamid
Formel: C₈H₆F₃NO
Melting Pt: 89…91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00196027
CAS-Nummer: 404-24-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge