Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-m-toluidin 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC1030-100G PC1030-1KG PC1030-500G
APOSPC1030-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1030-100G APOSPC1030-1KG APOSPC1030-500G
α,α,α-Trifluor-m-toluidin 99%
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide


Formel: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 187…189 °C
Melting Pt: 44352 °C
Dichte: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 85 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge