3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10358-250MG
APOSPC10358-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSPC10358-250MG
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 98%
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆F₂N₂O
Melting Pt: 178…181 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797905
CAS-Nummer: 875664-59-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge