5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10373-250MG
APOSPC10373-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10373-250MG
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₄H₄F₃N₃
Melting Pt: 143…145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03463854
CAS-Nummer: 667873-25-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge